Hämatoxylin Gill No. 2, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
Synonyme: HydroxybrasilinNaturschwarz 1
GHS216-500MLEA 64.8 EUR
GHS216-500ML
Hämatoxylin Gill No. 2, Sigma-Aldrich®
Hämatoxylin-Färbelösung
Gill formulation No. 2 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Molekulargewicht: 302,28 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
IVDLogo