p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide) (DPX) ≥95% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
D0940-500MGEA 193 EUR
D0940-500MG
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide) (DPX) ≥95% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide) (DPX)
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide). ≥95% (TLC) (DPX)
Formel: C₁₈H₁₈Br₂N₂
Molekulargewicht: 422,16 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00043749
CAS-Nummer: 14208-10-7