Ponceau S-Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
P7170-1LEA 145 EUR
P7170-1L
Ponceau S-Lösung, Sigma-Aldrich®
Ponceau S
Ponceau S solution has been used for membrane staining (Western blotting).
Formel: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Molekulargewicht: 760,56 g/mol
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003892
CAS-Nummer: 6226-79-5