Wright's Färbung modifiziert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
WS32-1LEA 156 EUR
WS32-1L
Wright's Färbung modifiziert, Sigma-Aldrich®
Wright's Färbung
Popular hematology stain used for differentially staining the cellular elements of blood. For dip, rack, and batch staining techniques.
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082143
CAS-Nummer: 68988-92-1
ADR: 3,3
IVDLogo