5-(Iodoacetamido)fluorescein ≥90%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
I9271-25MGEA
283
EUR
I9271-25MG
5-(Iodoacetamido)fluorescein ≥90%, Sigma-Aldrich®
5-(Iodoacetamido)fluorescein
5-(Iodoacetamido)fluorescein. ≥90% (HPLC) (5-IAF)
Formel:
C₂₂H₁₄INO₆ Molekulargewicht: 515,25 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
63368-54-7 |