Kristallviolett-Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: Methylviolett 10B4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammoniumchloridBasic Violet 3Methylrosanilin4,4',4''-Tri(dimethylamino)trityliumchloridMethylrosaniliumHexamethylen-p-rosanilinchloridMethylrosaniliumchloridHexamethyl-p-rosaniliniumchloridHexamethylviolettblaues PyoktaninCI 42555Gentianaviolett
HT90132-1LEA 103 EUR
HT90132-1L
Kristallviolett-Lösung, Sigma-Aldrich®
Kristallviolett
Intended for use in the Gram Stain Procedure No. HT90.
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
Molekulargewicht: 407,99 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011750
CAS-Nummer: 548-62-9
ADR: 3,3
IVDLogo