Rhodamine B base 97% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
234141-25GEA 95.3 EUR
234141-25G
Rhodamine B base 97% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Rhodamine B base
Rhodamine B base, Dye content 97 % (Solvent Red 49)
Formel: C₂₈H₃₀N₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066967
CAS-Nummer: 509-34-2