N-Benzylidenebenzenesulphonamide ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
301108-5GEA 155 EUR
301108-5G
N-Benzylidenebenzenesulphonamide ≥97%, Sigma-Aldrich®
N-Benzylidenebenzenesulphonamide
N-Benzylidenebenzenesulfonamide,97%
Formel: C₁₃H₁₁NO₂S
Schmelzpunkt: 78-81 °C (Lit.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011587
CAS-Nummer: 13909-34-7