N-tert-Butyl-α-(2-sulfophenyl)nitrone sodium salt, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
292664-5GEA 287 EUR
292664-5G
N-tert-Butyl-α-(2-sulfophenyl)nitrone sodium salt, Sigma-Aldrich®
N-tert-Butyl-α-(2-sulfophenyl)nitrone sodium salt
Water-soluble, negatively-charged spin trap used to monitor aqueous phase of SDS micelles.
Formel: C₁₁H₁₄NNaO₄S
Molekulargewicht: 279,29 g/mol
Schmelzpunkt: 246 °C (Zers., Lit.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012017
CAS-Nummer: 73475-11-3