Fast red ITR base, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
201286-100GEA 81.3 EUR
201286-100G
Fast red ITR base, Sigma-Aldrich®
Fast red ITR base
Fast Red ITR, (Azoic Diazo No. 42)
Formel: C₁₁H₁₈N₂O₃S
Schmelzpunkt: 102-105 °C (Lit.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009045
CAS-Nummer: 97-35-8