Azure A eosinate, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
200212-25GEA 146 EUR
200212-25G
Azure A eosinate, Sigma-Aldrich®
Azure A eosinate
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012112
CAS-Nummer: 62298-43-5