Chrysophenine 65% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
201901-50GEA 133 EUR
201901-50G
Chrysophenine 65% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Chrysophenine
Chrysophenine, Dye content 65 % (Direct Yellow 12)
Formel: C₃₀H₂₈N₄O₈S₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007488
CAS-Nummer: 2870-32-8