Orange G-Lösung, Sigma-Aldrich®
|
Gefahr
|
Synonyme:
Orange G Natriumsalz
, Acid Orange 10
, CI 16230
, Dinatrium-7-hydroxy-8-phenylazonaphthalin-1,3-disulfonat
75400-1LEA
118
EUR
75400-1L
Orange G-Lösung, Sigma-Aldrich®
Orange G
Orange G solution, alcoholic, for the colorimetric method according to Papanicolaou (OG-6)
Formel:
C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂ Molekulargewicht: 452,38 g/mol Dichte: 0,80 g/mL (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012457 CAS-Nummer: 1936-15-8 ADR: 3,2 |