Ethyl viologen diiodide 99%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
472662-5GEA
101
EUR
472662-5G
Ethyl viologen diiodide 99%, Sigma-Aldrich®
Ethyl viologen diiodide
Formel:
C₁₄H₁₈I₂N₂ Molekulargewicht: 468,12 g/mol Schmelzpunkt: 275 °C (Zers., Lit.) |
MDL Number:
MFCD00799539 CAS-Nummer: 1983-61-5 |