Oil Blue N 96% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
391557-5GEA 79.8 EUR
391557-5G
Oil Blue N 96% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Oil Blue N
Oil Blue N, Dye content 96 % (Solvent Blue 14)
Formel: C₂₄H₃N₂O₂
Molekulargewicht: 378,51 g/mol
Schmelzpunkt: 112-114 °C (Lit.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001200
CAS-Nummer: 2646-15-3