N-[(3-(Anilinomethylene)-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl)methylene]aniline monohydrochloride 94%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
407232-5GEA 327 EUR
407232-5G
N-[(3-(Anilinomethylene)-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl)methylene]aniline monohydrochloride 94%, Sigma-Aldrich®
N-[(3-(Anilinomethylene)-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl)methylene]aniline monohydrochloride
N-[(3-(Anilinomethylene)-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl)methylene]aniline monohydrochloride,94%
Formel: C₂H₁₉ClN₂
Molekulargewicht: 359,29 g/mol
Schmelzpunkt: 224 °C (Zers., Lit.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191759
CAS-Nummer: 63857-00-1