VWR® VINYL HYBRID, Vinylhandschuhe
Lieferant: VWR
VWR®
112-6072EA 8.3 EUR
112-6072 112-6073 112-6071
VWR® VINYL HYBRID, Vinylhandschuhe
Handschuhe
Ein Handschuh mit einem geringeren Preis als Nitril und einer besseren Qualität als Vinyl.
  • Unsteril
  • Puderfrei
  • Für User mit Latexallergie da besonders hautfreundlich
  • Gerollte Bündchen minimieren das Reißrisiko
Diese innovativen Handschuhe aus einem auf Vinyl basierenden Hybridmaterial, werden nach einer revolutionären neuen Formel hergestellt. Diese Formulierung kombiniert das Beste aus Vinyl und Nitril in einem Handschuh und bietet so einen hervorragenden Nutzen. Diese Handschuhe haben ein verbessertes Tastgefühl und sind eine gute Schutzbarriere bei einer Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. Umgang mit Lebensmitteln, Catering- und Küchenarbeiten, Laboranwendungen sowie andere Aufgaben mit komplexen Risiken.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Typ B (KTP), EN 374-5 VIRUS, Kat. III, Typ B (KTP)
Zugelassen für Lebensmittelkontakt.
Bitte beachten * Stärke ist doppelt gemessen, Minimalwerte.