Borosilikatglas 3.3 mit vier Schikanen, GL 45 Gewinde und blauem GL 45 Schraubverschluss aus PP.
- Hervorragende Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- Vier äquidistante Schikanen ermöglichen ein gleichmäßiges Rühren in einem Kreisschüttler.
- Ideal zur Produktion von Bakterienkulturen
- Komplett mit blauem PP GL 45 Schraubverschluss
- Autoklavierbar bei 121°C
VWR Flaschen mit Schikanen sind mit einem Standard-GL 45 Schraubverschluss erhältlich, den man gegen den GL 45 Membran-Schraubverschluss mit 0,2 µm-PTFE-Membran von DWK (Kat. Nr. SCOT291182809) austauschen kann, um einen optimalen Gasaustausch für ein optimales Bakterienwachstum sicherzustellen.