SIAB (N-Succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
SIAB
APOSBICL204-100MGEA
109
EUR
APOSBICL204-100MG
SIAB (N-Succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
SIAB (N-Succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
Primary amine and Sulphhydryl reactiveEnzyme antibody conjugation
Ref: Weltman, J.K.et.al (1983) Bio.Techniques 1, 148-152
Formel:
C₁₃H₉IN₂O₅ Molekulargewicht: 400,125 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078537 CAS-Nummer: 72252-96-1 |