3-O-Allyl-β-D-glucopyranose ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSBICL4318-10GEA
902
EUR
APOSBICL4318-10G
APOSBICL4318-25G
APOSBICL4318-5G
3-O-Allyl-β-D-glucopyranose ≥97%
3-O-Allyl-β-D-glucopyranose
Formel:
C₉H₁₆O₆ Molekulargewicht: 220,22 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28397791 CAS-Nummer: 77388-91-1 |