L-homopropargylglycine
Achtung
APOSBICR103-200MGEA 0 EUR
APOSBICR103-200MG APOSBICR103-1G APOSBICR103-500MG
L-homopropargylglycine
L-homopropargylglycine
Formel: C₆H₉NO₂
Molekulargewicht: 127,141 g/mol
Schmelzpunkt: 244 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11052896
CAS-Nummer: 98891-36-2