(R)-Fmoc-β2-homophenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
APOSBICR140-500MGEA
1020
EUR
APOSBICR140-500MG
APOSBICR140-1G
(R)-Fmoc-β2-homophenylalanine
(R)-Fmoc-β2-homophenylalanine
Formel:
C₂₅H₂₃NO₄ Molekulargewicht: 401,454 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07372498 CAS-Nummer: 828254-16-6 |