5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-xylopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSBICS0109-100MGEA 285 EUR
APOSBICS0109-100MG APOSBICS0109-25MG APOSBICS0109-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-xylopyranoside
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-xylopyranoside
Formel: C₁₃H₁₃BrClNO₅
Molekulargewicht: 378,603 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00152013
CAS-Nummer: 207606-55-1