1,2-Dichloro-4-benzenesulphonamido-5-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
APOSBID2095-10GEA
30.6
EUR
APOSBID2095-10G
APOSBID2095-50G
1,2-Dichloro-4-benzenesulphonamido-5-nitrobenzene
1,2-Dichloro-4-benzenesulphonamido-5-nitrobenzene
Formel:
C₁₂H₈Cl₂N₂O₄S Molekulargewicht: 347,174 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00127866 CAS-Nummer: 1596-36-7 |