Amino-PEG10-acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSBIPG1038-100MGEA
241
EUR
APOSBIPG1038-100MG
APOSBIPG1038-50MG
APOSBIPG1038-250MG
Amino-PEG10-acid
Amino-PEG10-acid
Formel:
C₂₃H₄₇NO₁₂ Molekulargewicht: 529,619 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD26127813 CAS-Nummer: 2170987-85-4 |