Amino-PEG5-CH2CO2H
Achtung
APOSBIPG1065-250MGEA 0 EUR
APOSBIPG1065-250MG
Amino-PEG5-CH2CO2H
Amino-PEG5-CH2CO2H
Formel: C₁₂H₂₅NO₇
Molekulargewicht: 295,329 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27977526
CAS-Nummer: 1263046-77-0