Amino-PEG10-t-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
APOSBIPG1078-250MGEA 671 EUR
APOSBIPG1078-250MG
Amino-PEG10-t-butyl ester
Amino-PEG10-t-butyl ester
Formel: C₂₇H₅₅NO₁₂
Molekulargewicht: 585,725 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26127812
CAS-Nummer: 1818294-42-6