Bis-Mal-Lysine-PEG4-TFP ester
APOSBIPG1240-100MGEA 0 EUR
APOSBIPG1240-100MG
Bis-Mal-Lysine-PEG4-TFP ester
Bis-Mal-Lysine-PEG4-TFP ester
Formel: C₃₇H₄₅F₄N₅O₁₃
Molekulargewicht: 843,773 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28385461
CAS-Nummer: 2173083-46-8