Bis-propargyl-PEG5
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSBIPG1300-250MGEA 379 EUR
APOSBIPG1300-250MG
Bis-propargyl-PEG5
Bis-propargyl-PEG5
Formel: C₁₄H₂₂O₅
Molekulargewicht: 270,321 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22201533
CAS-Nummer: 159428-42-9