Fmoc-NH-PEG8-CH2COOH
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSBIPG1413-500MGEA 797 EUR
APOSBIPG1413-500MG
Fmoc-NH-PEG8-CH2COOH
Fmoc-NH-PEG8-CH2COOH
Formel: C₃₃H₄₇NO₁₂
Molekulargewicht: 649,726 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27635163
CAS-Nummer: 868594-52-9