3-(2-Methoxyethoxy)propanoic acid
Synonyme:
m-PEG2-acid
APOSBIPG1541-100MGEA
0
EUR
APOSBIPG1541-100MG
3-(2-Methoxyethoxy)propanoic acid
3-(2-Methoxyethoxy)propanoic acid
Formel:
C₆H₁₂O₄ Molekulargewicht: 148,157 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09939037 CAS-Nummer: 149577-05-9 |