m-PEG7-aldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
APOSBIPG1576-100MGEA
567
EUR
APOSBIPG1576-100MG
m-PEG7-aldehyde
m-PEG7-aldehyde
Formel:
C₁₆H₃₂O₈ Molekulargewicht: 352,42 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28976707 CAS-Nummer: 1058691-77-2 |