m-PEG12-aldehyde
APOSBIPG1578-100MGEA
671
EUR
APOSBIPG1578-100MG
m-PEG12-aldehyde
m-PEG12-aldehyde
Formel:
C₂₆H₅₂O₁₃ Molekulargewicht: 572,683 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185015 CAS-Nummer: 2185872-20-0 |