Z-1-Bromononadeca-4,7,10,13-tetraene
APOSBISC1007-2GEA
0
EUR
APOSBISC1007-2G
APOSBISC1007-1G
Z-1-Bromononadeca-4,7,10,13-tetraene
Z-1-Bromononadeca-4,7,10,13-tetraene
Formel:
C₁₉H₃₁Br Molekulargewicht: 339,353 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00673587 CAS-Nummer: 117567-53-0 |