Scandium(III) sulphate hydrate 99,99%
|
Achtung
|
APOSIN3154-5GEA
0
EUR
APOSIN3154-5G
APOSIN3154-1G
Scandium(III) sulphate hydrate 99,99%
Scandium(III) sulphate hydrate
Formel:
Sc₂(SO₄)₃·xH₂O Molekulargewicht: 378,10 g/mol (anhy) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149853 CAS-Nummer: 52788-54-2 |