Methyl 2,4-dioxo-4-(pyridin-4-yl)butanoate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR01484-500MGEA 219 EUR
APOSOR01484-500MG
Methyl 2,4-dioxo-4-(pyridin-4-yl)butanoate
Methyl 2,4-dioxo-4-(pyridin-4-yl)butanoate
Formel: C₁₀H₉NO₄
Molekulargewicht: 207,183 g/mol
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06245329
CAS-Nummer: 374063-91-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR