2-(4-Nitrophenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
APOSOR01592-50MGEA
0
EUR
APOSOR01592-50MG
2-(4-Nitrophenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
2-(4-Nitrophenyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
Formel:
C₁₅H₁₅N₃O₂ Molekulargewicht: 269,299 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06245405 CAS-Nummer: 904813-76-9 |