6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR01789-1GEA
459
EUR
APOSOR01789-1G
APOSOR01789-250MG
6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Formel:
C₁₂H₈ClN₃ Molekulargewicht: 229,665 g/mol Schmelzpunkt: 195…200 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03407868 CAS-Nummer: 1844-53-7 |