1-(2-Nitrobenzyl)piperazine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR0225-5GEA
241
EUR
APOSOR0225-5G
1-(2-Nitrobenzyl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(2-Nitrobenzyl)piperazine dihydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅N₃O₂·2ClH Molekulargewicht: 294,178 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972579 CAS-Nummer: 827614-54-0 |