1-(4-Nitrobenzyl)piperazine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR0227-5GEA 245 EUR
APOSOR0227-5G APOSOR0227-2G APOSOR0227-10G
1-(4-Nitrobenzyl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(4-Nitrobenzyl)piperazine dihydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅N₃O₂·2ClH
Molekulargewicht: 294,178 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972581
CAS-Nummer: 422517-67-7