6-Amino-6-deoxy-D-glucose hydrochloride 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR0395T-10MGEA 282 EUR
APOSOR0395T-10MG APOSOR0395T-100MG APOSOR0395T-25MG
6-Amino-6-deoxy-D-glucose hydrochloride 95%
6-Amino-6-deoxy-D-glucose hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO₅·ClH
Molekulargewicht: 215,632 g/mol
Schmelzpunkt: 171…173 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00051996
CAS-Nummer: 55324-97-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR