5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR102807-5GEA
579
EUR
APOSOR102807-5G
APOSOR102807-1G
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
Formel:
C₃H₂Cl₂N₂S Molekulargewicht: 169,032 g/mol Schmelzpunkt: 34 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00114816 CAS-Nummer: 88127-85-9 |