2-(Aminomethyl)-3-chlorothiophene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR103654-1GEA 423 EUR
APOSOR103654-1G APOSOR103654-500MG
2-(Aminomethyl)-3-chlorothiophene
2-(Aminomethyl)-3-chlorothiophene
Formel: C₅H₆ClNS
Molekulargewicht: 147,626 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06409002
CAS-Nummer: 214759-25-8
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III