2-[(Phthalimid-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR10579-1GEA 263 EUR
APOSOR10579-1G
2-[(Phthalimid-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
2-[(Phthalimid-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₂₁H₂₂BNO₄
Molekulargewicht: 363,215 g/mol
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02179492
CAS-Nummer: 380430-66-0