N-Methoxy-N-methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR10665-5GEA
205
EUR
APOSOR10665-5G
APOSOR10665-25G
N-Methoxy-N-methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetamide
N-Methoxy-N-methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetamide
Formel:
C₂₂H₂₂NO₂P Molekulargewicht: 363,389 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134433 CAS-Nummer: 129986-67-0 |