4-(Diethylphosphono)butanoic acid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR10730-1GEA 328 EUR
APOSOR10730-1G APOSOR10730-5G
4-(Diethylphosphono)butanoic acid 98%
4-(Diethylphosphono)butanoic acid
Formel: C₈H₁₇O₅P
Molekulargewicht: 224,191 g/mol
Schmelzpunkt: 53 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00775370
CAS-Nummer: 38694-48-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR