3-(3,3-Dimethylureido)phenylacetic acid
Achtung
APOSOR10865-1GEA 0 EUR
APOSOR10865-1G
3-(3,3-Dimethylureido)phenylacetic acid
3-(3,3-Dimethylureido)phenylacetic acid
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₃
Molekulargewicht: 222,24 g/mol
Schmelzpunkt: 155…156 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411198
CAS-Nummer: 959577-84-5