Ethyl 2-amino-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110045-1GEA
69.8
EUR
APOSOR110045-10G
APOSOR110045-1G
Ethyl 2-amino-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate
Ethyl 2-amino-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃S Molekulargewicht: 227,28 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD05664038 CAS-Nummer: 117642-16-7 |