tert-Butyl 3-[4-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]pyrrolidine-1-carboxylate

Lieferant: Apollo Scientific

APOSOR110088-1GEA 292 EUR
APOSOR110088-1G
tert-Butyl 3-[4-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]pyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-[4-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₇H₃₀N₂O₄
Molekulargewicht: 326,431 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24850056
CAS-Nummer: 1440535-57-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR