Ethyl 8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR110093-1GEA 317 EUR
APOSOR110093-1G
Ethyl 8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Ethyl 8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
Molekulargewicht: 269,095 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23159159
CAS-Nummer: 957103-97-8